Få mere at vide
Hoefer™ TE Blotting Unit Reservedele og tilbehør: Svampe
Til brug med (udstyr):
TE 22 Mini Tank Transfer Unit
TE 42, TE 62 Overførselstank
TE 42, TE 62 transfertank
Materiale:
Dacron
Skum
Tykkelse (engelsk):
0,11 tommer.
0,12 tommer
0,23 tommer
0,25 tommer
Tykkelse (metrisk):
0,3 cm
0,6 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Beskrivelse
- 3 eller 6 mm tyk
- 4 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | TE 42, TE 62 Overførselstank |
| Type | Svamp |
| Materiale | Skum |
| Mængde | 4 |
| Tykkelse (engelsk) | 0,12 tommer |
| Tykkelse (metrisk) | 0,3 cm |