Få mere at vide
Hoefer™ TE Blotting Unit Reservedele og tilbehør: Svampe
Beskrivelse
- 3 eller 6 mm tyk
- 4 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | TE 22 Mini Tank Transfer Unit |
| Type | Svamp |
| Materiale | Skum |
| Mængde | 4 |
| Tykkelse (engelsk) | 0,11 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0,3 cm |