Få mere at vide
Hoefer™ TE Blotting Unit Reservedele og tilbehør: Svampe
Artikelnummer. 11525634
Til brug med (udstyr):
TE 22 Mini Tank Transfer Unit
TE 42, TE 62 Overførselstank
TE 42, TE 62 transfertank
Materiale:
Dacron
Skum
Tykkelse (engelsk):
0,11 tommer.
0,12 tommer
0,23 tommer
0,25 tommer
Tykkelse (metrisk):
0,3 cm
0,6 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11525634
Brand: Hoefer™ TE45F1/8
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med TE42 Standard Transfer Tank
  • 3 eller 6 mm tyk
  • 4 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) TE 42, TE 62 Overførselstank
Type Svamp
Materiale Skum
Mængde 4
Tykkelse (engelsk) 0,12 tommer
Tykkelse (metrisk) 0,3 cm