Få mere at vide
Hoefer™ Ubådsgelelektroforeseenheder: SUB6 Mini Horisontal
Artikelnummer. 11925388
:
Mini ubåd; 24L x 13B x 6,5 cm H; Gel: 6 x 7,5 cm
Artikelnummer. 11925388
Brand: Hoefer™ SUB6
Kun null tilbage
Add to basket
Add to basket
Ideel til rutinemæssige forberedende og analytiske elektroforeseteknikker
  • Til rutinemæssige forberedende og analytiske elektroforeseteknikker
  • maksimal kapacitet på 32 prøver
  • Har aftagelig gelstøbningsbakke med endepakninger, der gør det muligt at støbe geler direkte i tanken
Specifications
Certificeringer/compliance EN61010-1, CE
Til brug med (applikation) Rutinemæssig forberedende og analytisk elektroforeseteknik
Type Mini Submarine Gel Elektroforese-enhed
Fugtighedsområde 80%
Inkluderer Bufferkammersamling, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, løbebakke med silikonepakning, 1 mm tyk, 8-brønds kamme, farvede læssestrimler
Prøvestørrelse 32
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Volumen (Fyld) Metrisk 0.32 L
Dimensioner (L x B) 9,44 x 5,11 tommer. (24 x 13 cm)
Længde (engelsk) 9,44 tommer
Længde (engelsk) Gel 2,95 tommer.
Længde (metrisk) 24 cm
Længde (metrisk) Gel 7.5 cm
Bredde (engelsk) 5,11 tommer
Bredde (engelsk) Gel 2,36 tommer.
Bredde (metrisk) 13 cm
Bredde (metrisk) Gel 6 cm
Højde (metrisk) 6.5 cm
Spænding 300 V
Watt 60 w
Strømstyrke 200 mA