Få mere at vide
Hoefer™ Ubådsgelelektroforeseenheder: SUB15 standard vandret
:
Standard ubåd; 33,5 L x 21,5 W x 7 cmH; Gel: 15L x 15cmW
Beskrivelse
- Meget alsidig mulighed for screening af nukleinsyreprøver lige fra DNA-minipræparater til PCR-produkter
- 120-prøver maksimal gennemstrømning
- 5 x 15 cm gelbakke, med kammuligheder fra 1 til 30 prøver
- Flerkanals pipettekompatible kamme med en max. 30 prøvegennemløb reducerer gelpåfyldningstiden
- Buffer recirkulationsporte
- Farvekodede og højdejusterbare kamme
- Farvede læsselister
- Kompakt tank
- UV-gennemsigtig løbebakke
- Sidehåndtag for sikker og nem transport
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN61010-1, CE |
| Til brug med (applikation) | Screening af prøver lige fra DNA-minipræparat til PCR-produkt |
| Type | Standard ubådsgelelektroforeseenhed |
| Fugtighedsområde | 80% |
| Inkluderer | Bufferkammersamling, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, løbebakke med silikonepakning, 1 mm tyk, 16-brønds kamme, farvede påfyldningsstrimler, bufferrecirkulationsporte |
| Prøvestørrelse | 120 |
| Temperatur (engelsk) Maksimum | 113 °F |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 45°C |
| Volumen (Fyld) Metrisk | 1.2 L |
| Dimensioner (L x B) | 13,18 x 8,46 tommer. (33,5 x 21,5 cm) |
| Vis mere |