Få mere at vide
Hoefer™ Ubådsgelelektroforeseenheder: SUB13 Midi Horisontal
Artikelnummer. 12605736
:
Midi ubåd; 32L x 20W x 7cmH; Gel: 15L x 12,8cmB
Artikelnummer. 12605736
Brand: Hoefer™ SUB13
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til analytiske og forberedende undersøgelser af nukleinsyrer
  • Maksimal kapacitet på 112 prøver og har en aftagelig gelstøbningsbakke med endepakninger
  • Buffer recirkulationsporte
  • Farvekodede og højdejusterbare kamme
  • Farvede læsselister
  • Kompakt tank
  • UV-gennemsigtig løbebakke
  • Sidehåndtag for sikker og nem transport
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, CE
Til brug med (applikation) Nukleinsyregelelektroforese
Type Midi ubådsgelelektroforeseenhed
Gel Dimensioner 15 x 12.8 cm
Fugtighedsområde 80%
Inkluderer Bufferkammersamling, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, løbebakke med silikonepakning, 1 mm tyk, 16-brønds kamme, farvede påfyldningsstrimler, bufferrecirkulationsporte
Prøvestørrelse 112
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Volumen (Fyld) Metrisk 0.9 L
Dimensioner (L x B) 12,59 x 7,87 tommer. (32 x 20 cm)
Længde (engelsk) 12,59 tommer.
Længde (engelsk) Gel 5,90 tommer.
Længde (metrisk) 32 cm
Længde (metrisk) Gel 15 cm
Bredde (engelsk) 7,87 tommer
Bredde (engelsk) Gel 5,03 tommer.
Bredde (metrisk) 20 cm
Bredde (metrisk) Gel 12.8 cm
Højde (metrisk) 7 cm
Spænding 300 V
Watt 60 w
Strømstyrke 200 mA