Få mere at vide
Hoefer™ SUB13 Midi ubåds løbebakke
Artikelnummer. 12625756
Skift visning
Til brug med (udstyr):
SUB13 Midi ubådsgelelektroforeseenhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12625756 SUB13 Midi ubådsgelelektroforeseenhed Hver
1 options
Artikelnummer. 12625756 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SUB13UT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 DKK
    982.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 82.71 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Tilbehør til SUB13 Midi ubåd
  • 12,8 x 15 cm
  • Silikone pakning
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SUB13 Midi ubådsgelelektroforeseenhed
Type Løbebakke
Inkluderer Silikone pakning
Dimensioner (L x B) 5,9 x 5 tommer. (15 x 12,8 cm)
Længde (engelsk) 5,9 tommer
Længde (metrisk) 15 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 12.8 cm