Få mere at vide
Hoefer™ SUB10 Mini-Plus ubådsløbebakke
Artikelnummer. 12695726
Til brug med (udstyr):
SUB10 Mini plus ubådsenhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12695726
Brand: Hoefer™ SUB10UT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til SUB10 Mini-Plus ubåd
  • 10 x 11,5 cm
  • Silkone pakning
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SUB10 Mini plus ubådsenhed
Type Løbebakke
Inkluderer Silikone pakning
Dimensioner (L x B) 4,52 x 3,93 tommer. (11,5 x 10 cm)
Længde (engelsk) 4,52 tommer.
Længde (metrisk) 11.5 cm
Bredde (engelsk) 3,93 tommer
Bredde (metrisk) 10 cm