Få mere at vide
Hoefer™ Afstandsstykker til SE 600 Chroma, SE 600 Standard eller SE 400 vertikale elektroforeseenheder
Shop alle Cytiva produkter
Tykkelse (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Bredde (metrisk):
0,1 cm
2 cm
Gel Dimensioner:
1 x 16 cm x 1,0 mm
1 x 16 cm x 1,5 mm
2 x 16 cm x 0,75 mm
2 x 16 cm x 1,0 mm
2 x 16 cm x 1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Spænder fra 0,75 til 3,0 mm tykkelse
- 8, 16 og 24 cm i længden
- 1 til 2 cm Bredde
- 2 Pk.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SE 600 Chroma, SE 600 Standard, SE 400 Vertikal elektroforeseenhed |
| Type | Afstandsstykke |
| Gel Dimensioner | 1 x 16 cm x 1,0 mm |
| Mængde | 2/Pk. |
| Tykkelse (engelsk) | 0,03 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0,1 cm |
| Længde (metrisk) | 16 cm |
| Bredde (metrisk) | 0,1 cm |