Få mere at vide
Hoefer™ Afstandsstykker til SE 600 Chroma, SE 600 Standard eller SE 400 vertikale elektroforeseenheder
Artikelnummer. 10509562 Shop alle Cytiva produkter
Tykkelse (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Bredde (metrisk):
0,1 cm
2 cm
Gel Dimensioner:
1 x 16 cm x 1,0 mm
1 x 16 cm x 1,5 mm
2 x 16 cm x 0,75 mm
2 x 16 cm x 1,0 mm
2 x 16 cm x 1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10509562
Brand: Hoefer™ SE611921.0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehørsdele til SE 600 Chroma SE 600 Standard eller SE 400 vertikale elektroforeseenheder
  • Spænder fra 0,75 til 3,0 mm tykkelse
  • 8, 16 og 24 cm i længden
  • 1 til 2 cm Bredde
  • 2 Pk.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SE 600 Chroma, SE 600 Standard, SE 400 Vertikal elektroforeseenhed
Type Afstandsstykke
Gel Dimensioner 2 x 16 cm x 1,0 mm
Mængde 2/Pk.
Tykkelse (engelsk) 0,03 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0,1 cm
Længde (metrisk) 16 cm
Bredde (metrisk) 2 cm