Få mere at vide
Hoefer™ Afstandsstykker til SE 600 Chroma, SE 600 Standard eller SE 400 vertikale elektroforeseenheder
Artikelnummer. 12024717 Shop alle Cytiva produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tykkelse (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Bredde (metrisk):
0,1 cm
2 cm
Gel Dimensioner:
1 x 16 cm x 1,0 mm
1 x 16 cm x 1,5 mm
2 x 16 cm x 0,75 mm
2 x 16 cm x 1,0 mm
2 x 16 cm x 1,5 mm
Förpackningsstorlek
Pakke med 2
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12024717
missing translation for 'mfr': Hoefer™ SE61192.75
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Tilbehørsdele til SE 600 Chroma SE 600 Standard eller SE 400 vertikale elektroforeseenheder
  • Spænder fra 0,75 til 3,0 mm tykkelse
  • 8, 16 og 24 cm i længden
  • 1 til 2 cm Bredde
  • 2 Pk.
Specifikationer
Til brug med (udstyr) SE 600 Chroma, SE 600 Standard, SE 400 Vertikal elektroforeseenhed
Type Afstandsstykke
Gel Dimensioner 2 x 16 cm x 0,75 mm
Mængde 2/Pk.
Tykkelse (engelsk) 0,02 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0,07 cm
Længde (metrisk) 16 cm
Bredde (metrisk) 2 cm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.