Få mere at vide
Hoefer™ SG Series Gradient Makers
Shop alle Cytiva produkter
Volumen (metrisk):
15 ml
30 ml
50 ml
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
500ml
Hver
Beskrivelse
Indeholder
- Modellerne SG 15, SG 30, SG 50 og SG 100 inkluderer gradientmaskine med PTFE-ventiler, Luer-udløbsfitting, støttestang, adapter med modhager, 22-gauge nål.
- Model SG 500 inkluderer gradientmaskine med push-pull ventil, fire wrap-and-seal slangeklemmer.
Modellerne SG 15, SG 30, SG 50 og SG 100
- Fræset af kraftig akrylplast med højkvalitets, lækagefri PTFE-harpiksventiler
- Tilbyd en flad base for stabilitet på magnetomrørere; støttestang kan fastgøres til ringstander for yderligere stabilitet
- Accepter Luer eller 4 mm ID-slange; med medfølgende adaptere kan også acceptere 2 mm ID eller 22-gauge slanger
- SG 100 er ideel til Hoefer Mighty Small™ Gel Casters SE 275 (til fire geler) eller SE 215 (til 10 geler)
- Lavet af to cylindriske akrylkamre forbundet og monteret på en flad akrylbase
- Bruger en simpel push-pull ventil til at åbne og lukke passagen mellem reservoiret og blandekamrene
- Velegnet til dannelse af polyacrylamidgradienter eller buffergradienter, der bruges med mellemstore til små kromatografisøjler
- Ideel til brug med Hoefer SE 615 eller SE 915 Multiple Gel Casters
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mighty Small™ Gel Caster SE 275 (til 4 geler) eller SE 215 (til 10 geler) |
| Type | Gradient Maker |
| Inkluderer | Gradient maker m/PTFE ventiler, Luer udløbsfitting, støttestang, adapter med modhager og 22G nål |
| Volumen (engelsk) | 1,69 oz. |
| Volumen (metrisk) | 50 ml |