Få mere at vide
Hoefer™ SG Series Gradient Makers
Artikelnummer. 11564424 Shop alle Cytiva produkter
Volumen (metrisk):
15 mL
30 ml
50 ml
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
500ml
Hver
Artikelnummer. 11564424
Brand: Hoefer™ SG100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • Modellerne SG 15, SG 30, SG 50 og SG 100 inkluderer gradientmaskine med PTFE-ventiler, Luer-udløbsfitting, støttestang, adapter med modhager, 22-gauge nål.
  • Model SG 500 inkluderer gradientmaskine med push-pull ventil, fire wrap-and-seal slangeklemmer.
Ideel til at generere gradienter af polyacrylamid, saccharose og cæsiumchlorid
Modellerne SG 15, SG 30, SG 50 og SG 100
  • Fræset af kraftig akrylplast med højkvalitets, lækagefri PTFE-harpiksventiler
  • Tilbyd en flad base for stabilitet på magnetomrørere; støttestang kan fastgøres til ringstander for yderligere stabilitet
  • Accepter Luer eller 4 mm ID-slange; med medfølgende adaptere kan også acceptere 2 mm ID eller 22-gauge slanger
  • SG 100 er ideel til Hoefer Mighty Small™ Gel Casters SE 275 (til fire geler) eller SE 215 (til 10 geler)
Model SG 500
  • Lavet af to cylindriske akrylkamre forbundet og monteret på en flad akrylbase
  • Bruger en simpel push-pull ventil til at åbne og lukke passagen mellem reservoiret og blandekamrene
  • Velegnet til dannelse af polyacrylamidgradienter eller buffergradienter, der bruges med mellemstore til små kromatografisøjler
  • Ideel til brug med Hoefer SE 615 eller SE 915 Multiple Gel Casters
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Mighty Small™ Gel Caster SE 275 (til 4 geler) eller SE 215 (til 10 geler)
Type Gradient Maker
Inkluderer Gradient maker m/PTFE ventiler, Luer udløbsfitting, støttestang, adapter med modhager og 22G nål
Volumen (engelsk) 3,38 oz.
Volumen (metrisk) 100 ml