Få mere at vide
Hoefer™ SE660 Tall Standard dobbeltkølet lodret enhed
Artikelnummer. 12845836
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12845836
Brand: Hoefer™ SE660151.5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højere lodret format rummer 24 cm geler for øget opløsning
  • Dobbeltkølet
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Fugtighedsområde Op til 80 %
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Dybde (metrisk) 14 cm