Få mere at vide
Hoefer™ SE600X Chroma Deluxe dobbeltkølet vertikal elektroforeseenhed
Artikelnummer. 12855836
Skift visning
Spænding:
1000 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
12855836 1000 V Hver
1 options
Artikelnummer. 12855836 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SE600X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14670.00 DKK
    13865.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 804.61 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Indeholder
Nederste bufferkammer (tank), sikkerhedslåg med ledninger, øvre bufferkammer med katode, varmeveksler med anode, 3 sæt glasplader (18 x 16 cm), fire 16 cm klemmesamlinger, 6 knast, dobbelt gelstøbestativ med nivelleringsbase og niveau, bufferdæmning, Spacer-Mate justeringsplade-skabelon, Wonderge pladeadskillelsesværktøj.
Kør op til fire geler ad gangen under identiske forhold
  • Afrundede konturer giver mulighed for nem håndtering, løftning, indføring af prøve og adskillelse
  • Producerer lige baner og skarpe, veldefinerede bånd
  • Kører så mange som fire geler (maksimalt 112 prøver) på én gang under identiske forhold (med tilbehør Club Sandwich Kit)
  • Accepterer geler 8 cm eller 16 cm lange
  • Kan rumme denaturerende og native polyacrylamidgeler og den anden dimension af 2-D elektroforese
  • Et bredt udvalg af tilbehør giver dig mulighed for at skræddersy gelkonfigurationer til dine behov
  • Kører geler ved temperaturer fra 1 til 45 °C
  • Opbevaringstemperatur: +15° C til +30 °C
  • Leveres ikke med kamme og afstandsstykker; bestil to SE511 kamme og to sæt 16 cm lange afstandsstykker
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Fugtighedsområde Op til 80 %
Inkluderer Nedre bufferkammer, øvre bufferkammer, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, varmeveksler, glasplader, klemmesamlinger, knaster, slidsede pakninger til øvre bufferkammer, dobbelt gelstøbestativ med nivelleringsbund, bobleniveau, laminerede pakninger til
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Temperatur (metrisk) opbevaring 15 °C til 30 °C
Bredde (engelsk) 12,59 tommer.
Bredde (engelsk) Gel 7,08''.
Bredde (metrisk) 32 cm
Bredde (metrisk) Gel 18 cm
Højde (engelsk) 11,41 tommer.
Højde (engelsk) Gel 3,14 til 6,29 tommer.
Højde (metrisk) 29 cm
Dybde (engelsk) 5,51 tommer
Dybde (metrisk) 14 cm
Spænding 1000 V
Watt 50 w
Strømstyrke 500 mA