Få mere at vide
Hoefer™ SE260 Mighty Small II Deluxe Mini Vertikal Elektroforeseenhed
:
Deluxe mini elektroforeseenhed
Beskrivelse
- Komplet med 1,0 mm tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Mini vertikal elektroforeseenhed |
| Enheden holder | Maksimal glaspladestørrelse: 3,9 x 3,14 tommer. (10 x 8 cm) eller 3,9 x 4,13 tommer. (10 x 10,5 cm) |
| Inkluderer | 1 mm tilbehør |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 45°C |