Få mere at vide
Hoefer™ SE 900 Large Format Vertical Electrophoresis System
Artikelnummer. 11995368
Inkluderer:
Tank, slanger, låg, PAGE-stativ, hjul, kassetter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11995368
Brand: Hoefer™ SE9001.0
Indeholder
  • Buffer chamber with pumps, safety lid with leads, gel rack, 10 ft. tubing, two pair recirculation bath connectors, drain connector, seven tubing clamps, gel seal, wonder wedge plate separation tool
  • Mfr. No. SE900-1.0 also includes: Multicaster with ported face plate, six red spring clamps, two thumb screws, ten divider sheets, filler plug, cassette blank, gel seal, six glass hinge casettes
Ideal for use with 24cm IPG strips in the second dimension of 2-D electrophoresis
  • Runs 1 to 6 gels
  • Uses hinged cassettes for convenience and straight dye fronts
  • Easy to use — no clamps, no loose parts, bottom drain port
  • Utilizes internal pump for even temperature distribution
  • Compatible with a recirculating chiller for active cooling
Certificeringer
UL61010-1, CSAC22.2 No. 61010-1, EN61010-1:2001, CE Marked
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2, CE
Type Lodret elektroforesesystem
Fugtighedsområde Op til 80 %
Inkluderer Tank, slanger, låg, PAGE-stativ, hjul, kassetter
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Temperatur (metrisk) opbevaring 15 °C til 30 °C
Bredde (engelsk) 16.92 in.
Bredde (engelsk) Gel 9,84''.
Bredde (metrisk) 43 cm
Bredde (metrisk) Gel 25 cm
Højde (engelsk) 16.92 in.
Højde (engelsk) Gel 7.87 in.
Højde (metrisk) 43 cm
Dybde (engelsk) 7.87 in.
Dybde (metrisk) 20 cm
Vægt (engelsk) 29.98 lb.
Vægt (metrisk) 13.6 kg
Spænding 600 V
Watt 150 w
Strømstyrke 1.000 mA