Få mere at vide
Hoefer™ SE 600 Series Vertikale elektroforesesystemer: Grundlæggende system
Artikelnummer. 11935418
Skift visning
Spænding:
1000 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
11935418 1000 V Hver
1 options
Artikelnummer. 11935418 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SE600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14175.00 DKK
    13394.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 780.77 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Indbygget varmeveksler holder temperaturen mellem 1° og 45°C (°33,8° og 113 F) °for hurtigere løbeture med resultater af overlegen kvalitet
  • Tilbyder holdbar konstruktion til bevist årtiers ydeevne
  • Kør en gel eller to geler samtidigt, fire med valgfri skilleplader
  • Fremstil lige baner og skarpe, veldefinerede bånd nr—“ smilende”
  • Giv to mekanismer til at sprede varme
  • Gel sandwich er helt nedsænket i den nederste buffer, så varmen overføres jævnt på begge sider af gelen
  • En varmeveksler ophængt lodret i det nederste kammer afkøler eller opvarmer buffer jævnt
Velegnet til denaturerende og naturligt polyakrylamid, 2-D, isoelektrisk fokusering og agarosegelelektroforese
Certificeringer
UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE-certificeret, EN61010-1
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Fugtighedsområde Op til 80 %
Inkluderer Nedre bufferkammer, øvre bufferkammer, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, varmeveksler, glasplader, klemmesamlinger, knaster, slidsede pakninger til øvre bufferkammer, dobbelt gelstøbestativ med nivelleringsbund, bobleniveau, laminerede pakninger til
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Temperatur (metrisk) opbevaring 15 °C til 30 °C
Volumen (engelsk) buffer 169.07 oz.
Volumen (metrisk) buffer 5000 mL
Bredde (engelsk) 12,59 tommer.
Bredde (engelsk) Gel 7,08''.
Bredde (metrisk) 32 cm
Bredde (metrisk) Gel 18 cm
Højde (engelsk) 11,41 tommer.
Højde (engelsk) Gel 6,29/3,14 tommer.
Højde (metrisk) 29 cm
Spænding 1000 V
Watt 50 w
Strømstyrke 500 mA