Få mere at vide
Hoefer™ SE 600 Chroma Vertikal Elektroforesesystem
Artikelnummer. 11995418
Skift visning
Spænding:
1000 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
11995418 1000 V Hver
1 options
Artikelnummer. 11995418 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SE600X151.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15100.00 DKK
    14269.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 830.77 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Indbygget varmeveksler holder temperaturen mellem 1° og 45°C (°33,8° og 113 F) °for hurtigere løbeture med resultater af overlegen kvalitet
  • SE600 Chroma har to indbyggede sidehåndtag og afrundede konturer, der letter håndtering, løftning, indsættelse af prøver og adskillelse
  • Kør en eller to geler samtidig, fire med valgfrie skilleplader
  • Lav lige baner og skarpe, veldefinerede bånd –—ingen “smil”
  • Giv to mekanismer til at aflede varme
  • Gelsandwiches er helt nedsænket i den nederste buffer, så varmen overføres jævnt på begge sider af gelen
  • En varmeveksler ophængt lodret i det nederste kammer køler eller opvarmer bufferen jævnt
Egnet til denaturering og naturlig polyacrylamid, 2D, isoelektrisk fokusering og agarose gelelektroforese.
Certificeringer
UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE-certificeret, EN61010-1
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Fugtighedsområde Op til 80 %
Inkluderer Nedre bufferkammer, øvre bufferkammer, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, varmeveksler, glasplader, klemmesamlinger, knaster, slidsede pakninger til øvre bufferkammer, dobbelt gelstøbestativ med nivelleringsbund, bobleniveau, laminerede pakninger til
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Temperatur (metrisk) opbevaring 15 °C til 30 °C
Tykkelse (engelsk) Spacer 0,05 tommer.
Tykkelse (metrisk) afstandsstykke 0.15 cm
Volumen (engelsk) buffer 169.07 oz.
Volumen (metrisk) buffer 5000 mL
Bredde (engelsk) 12,59 tommer.
Bredde (engelsk) Gel 7,08''.
Bredde (metrisk) 32 cm
Bredde (metrisk) Gel 18 cm
Højde (engelsk) 11,41 tommer.
Højde (engelsk) Gel 6,29/3,14 tommer.
Højde (metrisk) 29 cm
Dybde (engelsk) 5,51 tommer
Dybde (metrisk) 14 cm
Spænding 1000 V
Watt 50 w
Strømstyrke 500 mA