Få mere at vide
Hoefer™ SE 400-serien Sturdier™ Luftkølede vertikale elektroforesesystemer
Artikelnummer. p-3314762
Gel Dimensioner:
18 x 16 cm
18 x 24 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11925418
Brand: Hoefer™ SE410
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Øvre bufferkammer, sikkerhedslåg med elektroder, nedre bufferkammer og støbestativ på nivelleringsbase med højspændingsledninger, glasplader, klemmesamlinger, knaster, slidset pakning til UBC, bobleniveau, lamineret pakning til støbestativ, spacer-mate-justeringsskabelon, wonder wedge-plate separationsværktøj, gel tætning
Kræver
Kam og afstandsstykker skal bestilles separat til Model SE 410 Basic.
Økonomiske enheder ideelle til applikationer, hvor temperaturstyring ikke er afgørende
  • Enhederne kører en gel eller to med valgfri skilleplade
  • Indbygget støbestativ forsegler sandwich lækagefrit uden tape
  • Robust sprøjtestøbt konstruktion for nem montering og holdbarhed i laboratorier med stor brug
  • Plader, klemmer, afstandsstykker og kamme kan udskiftes med enheder i SE 600-serien
Certificeringer
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE-mærket.
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Gel Dimensioner 18 x 24 cm
Fugtighedsområde Op til 80 %
Inkluderer Øvre bufferkammer, sikkerhedslåg med elektroder, nedre bufferkammer og støbestativ på nivelleringsbase med højspændingsledninger, glasplader, klemmesamlinger, knaster, slidset pakning til UBC, bobleniveau, lamineret pakning til støbestativ, spacer-mate-justeringsskabelon, wonder wedge-plate separationsværktøj, gel tætning
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Temperatur (metrisk) opbevaring 15 °C til 30 °C
Volumen (engelsk) buffer 23,66 oz.
Volumen (metrisk) buffer 700 mL
Bredde (engelsk) 9,44 tommer
Bredde (engelsk) Gel 7,08''.
Bredde (metrisk) 24 cm
Bredde (metrisk) Gel 18 cm
Højde (engelsk) 14,17 tommer.
Højde (engelsk) Gel 9,44 tommer
Højde (metrisk) 36 cm
Dybde (engelsk) 5,9 tommer
Dybde (metrisk) 15 cm
Spænding 500 V
Watt 20 w
Strømstyrke 60 mA