Få mere at vide
Hoefer™ SE 400-serien Sturdier™ Luftkølede vertikale elektroforesesystemer
Artikelnummer. 11925418
Skift visning
Gel Dimensioner:
18 x 16 cm
18 x 24 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gel Dimensioner Pakningsstørrelse
11925418 18 x 24 cm Hver
10586935 18 x 16 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925418 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SE410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11325.00 DKK
    10701.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 623.07 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Indeholder
Øvre bufferkammer, sikkerhedslåg med elektroder, nedre bufferkammer og støbestativ på nivelleringsbase med højspændingsledninger, glasplader, klemmesamlinger, knaster, slidset pakning til UBC, bobleniveau, lamineret pakning til støbestativ, spacer-mate-justeringsskabelon, wonder wedge-plate separationsværktøj, gel tætning
Kræver
Kam og afstandsstykker skal bestilles separat til Model SE 410 Basic.
Økonomiske enheder ideelle til applikationer, hvor temperaturstyring ikke er afgørende
  • Enhederne kører en gel eller to med valgfri skilleplade
  • Indbygget støbestativ forsegler sandwich lækagefrit uden tape
  • Robust sprøjtestøbt konstruktion for nem montering og holdbarhed i laboratorier med stor brug
  • Plader, klemmer, afstandsstykker og kamme kan udskiftes med enheder i SE 600-serien
Certificeringer
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE-mærket.
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Gel Dimensioner 18 x 24 cm
Fugtighedsområde Op til 80 %
Inkluderer Øvre bufferkammer, sikkerhedslåg med elektroder, nedre bufferkammer og støbestativ på nivelleringsbase med højspændingsledninger, glasplader, klemmesamlinger, knaster, slidset pakning til UBC, bobleniveau, lamineret pakning til støbestativ, spacer-mate-justeringsskabelon, wonder wedge-plate separationsværktøj, gel tætning
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Temperatur (metrisk) opbevaring 15 °C til 30 °C
Volumen (engelsk) buffer 23,66 oz.
Volumen (metrisk) buffer 700 mL
Bredde (engelsk) 9,44 tommer
Bredde (engelsk) Gel 7,08''.
Bredde (metrisk) 24 cm
Bredde (metrisk) Gel 18 cm
Højde (engelsk) 14,17 tommer.
Højde (engelsk) Gel 9,44 tommer
Højde (metrisk) 36 cm
Dybde (engelsk) 5,9 tommer
Dybde (metrisk) 15 cm
Spænding 500 V
Watt 20 w
Strømstyrke 60 mA