Få mere at vide
Hoefer™ SE 400-serien Sturdier™ Luftkølede vertikale elektroforesesystemer
Gel Dimensioner:
18 x 16 cm
18 x 24 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Øvre bufferkammer, sikkerhedslåg med elektroder, nedre bufferkammer og støbestativ på nivelleringsbase med højspændingsledninger, glasplader, klemmesamlinger, knaster, slidset pakning til UBC, bobleniveau, lamineret pakning til støbestativ, spacer-mate-justeringsskabelon, wonder wedge-plate separationsværktøj, gel tætning
Kræver
Kam og afstandsstykker skal bestilles separat til Model SE 410 Basic.
- Enhederne kører en gel eller to med valgfri skilleplade
- Indbygget støbestativ forsegler sandwich lækagefrit uden tape
- Robust sprøjtestøbt konstruktion for nem montering og holdbarhed i laboratorier med stor brug
- Plader, klemmer, afstandsstykker og kamme kan udskiftes med enheder i SE 600-serien
Certificeringer
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE-mærket.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Gel Dimensioner | 18 x 16 cm |
| Fugtighedsområde | Op til 80 % |
| Inkluderer | Øvre bufferkammer, sikkerhedslåg med elektroder, nedre bufferkammer og støbestativ på nivelleringsbase med højspændingsledninger, glasplader, klemmesamlinger, knaster, slidset pakning til UBC, bobleniveau, lamineret pakning til støbestand, spacer-mate-justeringsskabelon, vidunder-kileplade-adskillelsesværktøj, 1-mm tyk mellemrum, 1-mm, 1 mm. |
| Temperatur (engelsk) Maksimum | 113 °F |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 45°C |
| Temperatur (metrisk) opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Tykkelse (engelsk) Spacer | 0,05 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) afstandsstykke | 0.15 cm |
| Volumen (engelsk) buffer | 23,66 oz. |
| Vis mere |