Få mere at vide
Hoefer™ SE 260 eller miniVE lodret elektroforeseenhed tilbehør, plader
Artikelnummer. 12094707
Skift visning
Type:
Afhugget plade
Lavfluorescensplade
Lavfluorescerende kærvplade
Materiale:
Alumina
Glas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Materiale Pakningsstørrelse
12094707 Afhugget plade Alumina Pakke med 5
11549693 Lavfluorescensplade Glas Pakke med 5
12054657 Lavfluorescerende kærvplade Glas Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12094707 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SE262N5
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug sammen med SE 260 eller miniVE vertikale elektroforeseenheder. Hoefer™ SE 260 eller miniVE lodret elektroforeseenhed tilbehør, plader kommer i en række forskellige stilarter til særlige behov.
  • Størrelse: 10 x 10,5 cm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SE 260, MiniVE™ Vertikal elektroforeseenhed
Type Afhugget plade
Materiale Alumina