Få mere at vide
Hoefer™ SE 260 eller miniVE lodret elektroforeseenhed tilbehør, plader
Type:
Afhugget plade
Lavfluorescensplade
Lavfluorescerende kærvplade
Materiale:
Alumina
Glas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Størrelse: 10 x 10,5 cm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SE 260, MiniVE™ Vertikal elektroforeseenhed |
| Type | Lavfluorescensplade |
| Materiale | Glas |
| Form | Rektangulær |