Få mere at vide
Hoefer™ SE 250 Vertikal elektroforeseenhed tilbehør, T-afstandsstykker
Artikelnummer. p-4903952
Tykkelse (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Farve:
Grå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11569653
Brand: Hoefer™ SE2119T21.5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med SE 250 vertikal elektroforeseenhed
  • PVC
  • Længde: 8 cm
Tekniske data
Farve Grå
Til brug med (udstyr) SE 250 Vertikal elektroforeseenhed
Type T-formet afstandsstykke
Materiale Polypropylen, PVC
Tykkelse (engelsk) 0,05 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0,15 cm
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 0.1 cm