Få mere at vide
Hoefer™ SE 250 Vertikal elektroforeseenhed tilbehør, T-afstandsstykker
Artikelnummer. 10560313
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Farve:
Grå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) Farve unitSize
10560313 0,1 cm Hvid Pakke med 2
11569653 0,15 cm Grå Pakke med 2
10229734 0,07 cm Grå Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10560313 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SE2119T21.0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med SE 250 vertikal elektroforeseenhed
  • PVC
  • Længde: 8 cm
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) SE 250 Vertikal elektroforeseenhed
Type T-formet afstandsstykke
Materiale Polypropylen, PVC
Tykkelse (engelsk) 0,03 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0,1 cm
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 0.1 cm