Få mere at vide
Hoefer™ SE 250 Vertikal elektroforeseenhed tilbehør, T-afstandsstykker
Tykkelse (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Farve:
Grå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- PVC
- Længde: 8 cm
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Til brug med (udstyr) | SE 250 Vertikal elektroforeseenhed |
| Type | T-formet afstandsstykke |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Tykkelse (engelsk) | 0,02 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0,07 cm |
| Længde (metrisk) | 8 cm |
| Bredde (metrisk) | 0.1 cm |