Få mere at vide
Hoefer™ PS300-B og PS200-HC strømforsyninger
Artikelnummer. p-3565472
Spænding:
10 til 300 V
5 til 200 V
Strømstyrke:
2000 mA
500 mA
Elektriske krav:
10 til 300 V 50/60 Hz
5 til 200 V 50/60 Hz
Watt:
90 W
200 W
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11791799
Brand: Hoefer™ PS200HC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stort håndtag for nem transport
Funktionsegenskaber
  • Konstant spænding og konstant strømtilstande
  • Detektering af strømsvigt
  • Kontinuerlige kørsler eller 999-minutters timer Ingen adaptere påkrævet, når de bruges med Hoefer —udstyr anbefalet 4 mm stik med faste isoleringskapper er standard på de fleste Hoefer udstyr
Yderligere funktioner
  • Stort, letlæseligt LED-display Lille fodaftryk
  • Ergonomisk design
  • Nettovægt: 5,25 lb. (2,4 kg)
  • Mfr. Ingen. PS300B-NA er designet til de fleste elektroforeseteknikker, herunder ubådsgeler, lodrette minigeler og semidry transfers
  • Mfr. Ingen. PS200HC-NA er designet til alle anvendelser med elektroforetisk blot-overførsel
Certificeringer
EN/UL 61010-1, CSA 22.2 1010.1
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, UL61010-1, CSA 22.2 1010.1
Til brug med (applikation) Elektroforese og Blotting Transfer-applikation
Stopur 0 til 999 min.
Type Højstrøms strømforsyning
Vise LED
Fugtighedsområde 80%
Antal knægte 4
Dimensioner (L x B x H) 11 x 4,9 x 13,1 tommer. (28 x 12,5 x 33,5 cm)
Længde (engelsk) 11''
Længde (metrisk) 28 cm
Bredde (engelsk) 4,9 tommer
Bredde (metrisk) 12.5 cm
Højde (engelsk) 13,1 tommer.
Højde (metrisk) 33.5 cm
Vægt (engelsk) 5.29 lb.
Vægt (metrisk) 2.4 kg
Elektriske krav 5 til 200 V 50/60 Hz
Spænding 5 til 200 V
Watt 200 W
Strømstyrke 2000 mA
Frekvens 50/60 Hz