Få mere at vide
Hoefer™ PS300-B og PS200-HC strømforsyninger
Artikelnummer. 11965358
Skift visning
Spænding:
10 til 300 V
5 til 200 V
Strømstyrke:
2000 mA
500 mA
Elektriske krav:
10 til 300 V 50/60 Hz
5 til 200 V 50/60 Hz
Watt:
90 W
200 W
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spænding Strømstyrke Elektriske krav Watt Pakningsstørrelse
11965358 10 til 300 V 500 mA 10 til 300 V 50/60 Hz 90 W Hver
11791799 5 til 200 V 2000 mA 5 til 200 V 50/60 Hz 200 W Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11965358 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. PS300B
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Stort håndtag for nem transport
Funktionsegenskaber
  • Konstant spænding og konstant strømtilstande
  • Detektering af strømsvigt
  • Kontinuerlige kørsler eller 999-minutters timer Ingen adaptere påkrævet, når de bruges med Hoefer —udstyr anbefalet 4 mm stik med faste isoleringskapper er standard på de fleste Hoefer udstyr
Yderligere funktioner
  • Stort, letlæseligt LED-display Lille fodaftryk
  • Ergonomisk design
  • Nettovægt: 5,25 lb. (2,4 kg)
  • Mfr. Ingen. PS300B-NA er designet til de fleste elektroforeseteknikker, herunder ubådsgeler, lodrette minigeler og semidry transfers
  • Mfr. Ingen. PS200HC-NA er designet til alle anvendelser med elektroforetisk blot-overførsel
Certificeringer
EN/UL 61010-1, CSA 22.2 1010.1
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, UL61010-1, CSA 22.2 1010.1
Til brug med (applikation) Elektroforeseteknik, herunder ubådsgel, mini vertikal gel og semi-tør transfer
Stopur 0 til 999 min.
Type Grundlæggende strømforsyning
Vise LED
Fugtighedsområde 80%
Antal knægte 4
Dimensioner (L x B x H) 11 x 4,9 x 13,1 tommer. (28 x 12,5 x 33,5 cm)
Længde (engelsk) 11''
Længde (metrisk) 28 cm
Bredde (engelsk) 4,9 tommer
Bredde (metrisk) 12.5 cm
Højde (engelsk) 13,1 tommer.
Højde (metrisk) 33.5 cm
Vægt (engelsk) 5.29 lb.
Vægt (metrisk) 2.4 kg
Elektriske krav 10 til 300 V 50/60 Hz
Spænding 10 til 300 V
Watt 90 W
Strømstyrke 500 mA
Frekvens 50/60 Hz