Få mere at vide
Hoefer™ PS300-B og PS200-HC strømforsyninger
Artikelnummer. 11791799
Skift visning
Spænding:
10 til 300 V
5 til 200 V
Strømstyrke:
2000 mA
500 mA
Elektriske krav:
10 til 300 V 50/60 Hz
5 til 200 V 50/60 Hz
Watt:
90 W
200 W
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spænding Strømstyrke Elektriske krav Watt Pakningsstørrelse
11791799 5 til 200 V 2000 mA 5 til 200 V 50/60 Hz 200 W Hver
11965358 10 til 300 V 500 mA 10 til 300 V 50/60 Hz 90 W Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11791799 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. PS200HC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6300.00 DKK
    5402.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 897.87 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Stort håndtag for nem transport
Funktionsegenskaber
  • Konstant spænding og konstant strømtilstande
  • Detektering af strømsvigt
  • Kontinuerlige kørsler eller 999-minutters timer Ingen adaptere påkrævet, når de bruges med Hoefer —udstyr anbefalet 4 mm stik med faste isoleringskapper er standard på de fleste Hoefer udstyr
Yderligere funktioner
  • Stort, letlæseligt LED-display Lille fodaftryk
  • Ergonomisk design
  • Nettovægt: 5,25 lb. (2,4 kg)
  • Mfr. Ingen. PS300B-NA er designet til de fleste elektroforeseteknikker, herunder ubådsgeler, lodrette minigeler og semidry transfers
  • Mfr. Ingen. PS200HC-NA er designet til alle anvendelser med elektroforetisk blot-overførsel
Certificeringer
EN/UL 61010-1, CSA 22.2 1010.1
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, UL61010-1, CSA 22.2 1010.1
Til brug med (applikation) Elektroforese og Blotting Transfer-applikation
Stopur 0 til 999 min.
Type Højstrøms strømforsyning
Vise LED
Fugtighedsområde 80%
Antal knægte 4
Dimensioner (L x B x H) 11 x 4,9 x 13,1 tommer. (28 x 12,5 x 33,5 cm)
Længde (engelsk) 11''
Længde (metrisk) 28 cm
Bredde (engelsk) 4,9 tommer
Bredde (metrisk) 12.5 cm
Højde (engelsk) 13,1 tommer.
Højde (metrisk) 33.5 cm
Vægt (engelsk) 5.29 lb.
Vægt (metrisk) 2.4 kg
Elektriske krav 5 til 200 V 50/60 Hz
Spænding 5 til 200 V
Watt 200 W
Strømstyrke 2000 mA
Frekvens 50/60 Hz