Få mere at vide
Hoefer™ Power Supply Adapter
Artikelnummer. 11948168
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Ældre 4 mm udgangsstik til at acceptere 4 mm sikkerhedsledninger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11948168 Ældre 4 mm udgangsstik til at acceptere 4 mm sikkerhedsledninger Hver
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11948168 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. PSA410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.00 DKK
    238.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 46.83 DKK
    16% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Indeholder
Includes one red adapter, one black adapter, and one 1.5mm hex wrench
Adapts older-style 4mm output jacks to accept 4mm safety leads
This adapter does not interfere with the use of other 4mm leads.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ældre 4 mm udgangsstik til at acceptere 4 mm sikkerhedsledninger
Type Power Supply Adapter
Inkluderer 2 Adapters: one red, one black and one 1.5mm hex wrench