Få mere at vide
Hoefer™ Platin tråd
Artikelnummer. p-3314754
Længde (engelsk):
36 tommer.
72 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15588981
Brand: Hoefer™ SE600436
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Erstatningsplatintråd, 0,01 in. diameter
Platintråd er relativt skørt. Manipulering og montering af platintråd er en opgave, der passer bedst til professionelle.
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 0,01 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 0.25 mm
Længde (engelsk) 36 tommer.
Materiale Platin
Produkttype Platin tråd