Få mere at vide
Hoefer™ Platin tråd
Artikelnummer. 15598981
Skift visning
Længde (engelsk):
36 tommer.
72 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
15598981 72 tommer. Hver
15588981 36 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15598981 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SE600472
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Erstatningsplatintråd, 0,01 in. diameter
Platintråd er relativt skørt. Manipulering og montering af platintråd er en opgave, der passer bedst til professionelle.
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 0,01 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 0.25 mm
Længde (engelsk) 72 tommer.
Materiale Platin
Produkttype Platin tråd
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.