Få mere at vide
Hoefer™ Platin tråd
Artikelnummer. 15588981
Skift visning
Længde (engelsk):
36 tommer.
72 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) unitSize
15588981 36 tommer. Hver
15598981 72 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15588981 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SE600436
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Erstatningsplatintråd, 0,01 in. diameter
Platintråd er relativt skørt. Manipulering og montering af platintråd er en opgave, der passer bedst til professionelle.
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 0,01 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 0.25 mm
Længde (engelsk) 36 tommer.
Materiale Platin
Produkttype Platin tråd