Få mere at vide
Hoefer™ PlateMate™ Vaskesystem tilbehør: Pladeholder
Artikelnummer. 12094647
Til brug med (udstyr):
SE 100 Platemate™ Glaspladevaskesystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12094647
Brand: Hoefer™ SE105
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pladeholder til PlateMate Vaskesystem
Kan også fungere som stand alone glaspladeopbevaringsstativ.
  • Pladeholder med håndtag og støvdæksel
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SE 100 Platemate™ Glaspladevaskesystem
Type Pladeholder
Inkluderer Håndtag og støvdæksel
Materiale Vinyl