Få mere at vide
Hoefer™ Plade og afstandsstykker til SE 660 vertikal elektroforeseenhed
Tykkelse (metrisk):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Type:
Afstandssæt
Glaspladedeler med kærv
Materiale:
Glas
Plast
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Spænder fra 18 x 16 til 18 x 24 cm
- 2 stk
- Indhakket
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SE 660 Vertikal elektroforeseenhed |
| Type | Afstandssæt |
| Materiale | Plast |
| Tykkelse (engelsk) | 0,05 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.15 cm |
| Længde (metrisk) | 24 cm |
| Bredde (metrisk) | 2 cm |