Få mere at vide
Hoefer™ Hoefer™ Multiple Gel Caster
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Støber op til ti 16 cm lange geler
- Nem at bruge og lækagefri
- Støb homogene eller gradientgeler
- Hæld homogene geler direkte i toppen af støbekammeret
- Pumpe gradient geler gennem en indløbsport i bunden
- Hjulhus med pakning
- Spacer-–Mate Justeringsskabelon
- Ansigtsplade
- Tommelskruer –2 stk
- Klemmer –4 stk
- Påfyldningspropsæt
- Glasplader
- Sort vinyl hætte
- Filterark –5 stk
- Gel forsegling
- Vokspapir –100 ark, forskåret
- Boble niveau
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ten Gel Caster |
| Type | Multiple Gel Caster |
| Inkluderer | Indeholder 20 glasplader, 18 x 16 cm |