Få mere at vide
Hoefer™ MiniVE Mini Vertikal Elektroforeseenhed
Artikelnummer. 11579693
Skift visning
Spænding:
500 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
11579693 500 V Hver
1 options
Artikelnummer. 11579693 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SE30010A1.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9970.00 DKK
    9423.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 546.92 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Indeholder
Tank med låg, tre 10 x 10,5 cm rektangulære glasplader, tre 10 x 10,5 cm glasplader med kærv, to gelmoduler, to 1 mm tykke 10-brønds kamme, to 1 mm tykke afstandssæt
Accepterer geler op til 10 x 10,5 cm, hvilket øger separationslængden med mere end 20 % i forhold til konventionelle 10 x 8 cm geler
  • Gelmodulet er samtidigt et støbestativ og et øvre bufferkammer
  • Kølesystem sikrer den temperaturensartethed, der kræves for lige baner og flade bånd
  • Valgfrit blot-modul (fabrikant nr. SE302) gør det muligt at støbe, køre og blot geler i ét instrument
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Fugtighedsområde Op til 80 %
Inkluderer Nedre bufferkammer (tank), gelmoduler med pakninger-2 samlinger, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, rektangulære glasplader, glasplader med indhak, kamme, T-formede afstandsstykker, brøndplacerende mærkater, vidunderkilepladeadskillelsesværktøj, gelforsegling
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Temperatur (metrisk) opbevaring 15 °C til 30 °C
Tykkelse (engelsk) Spacer 0,03 tommer.
Tykkelse (metrisk) afstandsstykke 0.1 cm
Volumen (engelsk) buffer 47,33 oz.
Volumen (metrisk) buffer 1400 mL
Bredde (engelsk) 7,55 tommer.
Bredde (engelsk) Gel 3,93 tommer
Bredde (metrisk) 19.2 cm
Bredde (metrisk) Gel 10 cm
Højde (engelsk) 6,77 tommer.
Højde (engelsk) Gel 3,14/4,1 tommer.
Højde (metrisk) 17.2 cm
Dybde (engelsk) 7,4''
Dybde (metrisk) 18.8 cm
Spænding 500 V
Watt 25 w