Få mere at vide
Hoefer™ miniVE integreret vertikal elektroforese
Click to view available options
Unit Size:
1 sæt
Description
- Grundlæggende
Specifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | Proteinelektroforese, Elektrooverførsel (blotting) |
| Fugtighedsområde | Op til 80 % |
| Inkluderer | Nedre bufferkammer (tank); Gelmoduler med pakninger, 2 enhederl sikkerhedslåg med højspændingsledninger; Velplacerende mærkater, 2 stk; Wonder Wedge Plade Separation ToolGel Seal |
| Model- | Grundlæggende |
| Dimensioner (L x B x H) | 32 x 37 x 14 cm |