Få mere at vide
Hoefer™ miniVE elektroforeseenhed tilbehør og dele
Artikelnummer. 11975378
Skift visning
Type:
Øvre bufferkammersamling
Bananstiksæt
Forseglingspladesamling
Klemmesamling
Klemmeskrue
Lågsamling
Nedre bufferkammer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11975378 Øvre bufferkammersamling Hver
11924248 Bananstiksæt Hver
11925428 Lågsamling Hver
11935428 Nedre bufferkammer Hver
11955428 Klemmeskrue Pakke med 5
11945428 Klemmesamling Hver
11945358 Forseglingspladesamling Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11975378 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SE309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00 DKK
    1412.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 112.10 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Del og tilbehør til miniVE Elektroforeseenhed
  • Tilbehør inkluderer højspændingsledninger (2 stk), Bananstiksæt (2 stik, 2 møtrikker, 4 skiver), skumpakning, klemskruer (5 stk), øvre bufferkammersamling, klemmesamling, tætningspladesamling, tætningspakning og nedre bufferkammer (tank)
Tekniske data
Til brug med (udstyr) MiniVE vertikalt elektroforesesystem
Type Øvre bufferkammersamling
Inkluderer Paknings- og bananstiksæt