Få mere at vide
Hoefer™ miniVE elektroforeseenhed tilbehør og dele
Type:
Øvre bufferkammersamling
Bananstiksæt
Forseglingspladesamling
Klemmesamling
Klemmeskrue
Lågsamling
Nedre bufferkammer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Tilbehør inkluderer højspændingsledninger (2 stk), Bananstiksæt (2 stik, 2 møtrikker, 4 skiver), skumpakning, klemskruer (5 stk), øvre bufferkammersamling, klemmesamling, tætningspladesamling, tætningspakning og nedre bufferkammer (tank)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | MiniVE vertikalt elektroforesesystem |
| Type | Klemmesamling |