Få mere at vide
Hoefer™ miniVE elektroforeseenhed tilbehør og dele
Artikelnummer. 11924248
Type:
Øvre bufferkammersamling
Bananstiksæt
Forseglingspladesamling
Klemmesamling
Klemmeskrue
Lågsamling
Nedre bufferkammer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11924248
Brand: Hoefer™ SE314
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Del og tilbehør til miniVE Elektroforeseenhed
  • Tilbehør inkluderer højspændingsledninger (2 stk), Bananstiksæt (2 stik, 2 møtrikker, 4 skiver), skumpakning, klemskruer (5 stk), øvre bufferkammersamling, klemmesamling, tætningspladesamling, tætningspakning og nedre bufferkammer (tank)
Tekniske data
Til brug med (udstyr) MiniVE vertikalt elektroforesesystem
Type Bananstiksæt
Inkluderer 2 stik, 2 møtrikker og 4 skiver