Få mere at vide
Hoefer™ Mini- og standardelektroforeseblottingsystemer
Artikelnummer. 11935388
Skift visning
Inkluderer:
Mini Blot-enhed med overførselstank
Mini Blot-enhed med semitør enhed
STD Blot-enhed med overførselstank
Std Blot-enhed med Semidry-enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11935388 Mini Blot-enhed med overførselstank Hver
11955388 STD Blot-enhed med overførselstank Hver
11965388 Std Blot-enhed med Semidry-enhed Hver
11945388 Mini Blot-enhed med semitør enhed Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11935388 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. 326223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18465.00 DKK
    14252.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 4212.54 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 01-03-2027
Indeholder
The Mini Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; TE22 Mini Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Mini Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE70XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; TE62 Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; Large Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE77XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w).
Økonomiske udstyrspakker giver gennemprøvede elektroforeseløsninger til Western blotting
  • Leveres med PS300B 300 V, 500 mA, 90 W strømforsyning til alle enheder
  • Spar tid og penge med en kombinationspakke
Tekniske data
Indhold og opbevaring Mighty Small™ II mini deluxe vertikal enhed, Mighty Small™ mini overførselstank, strømforsyning
Type Mini Elektroforese Blotting System
Inkluderer Mini Blot-enhed med overførselstank
Spænding 300 V
Watt 90 w
Strømstyrke 500 mA