Få mere at vide
Hoefer™ Mighty Small™ II Mini vertikale elektroforesesystemer
Artikelnummer. 15192345
Skift visning
Inkluderer:
Øvre bufferkammer, nedre bufferkammer, låsende sikkerhedslåg med ledninger, ti 10 x 8 cm glasplader, fire fjederklemmer, gelforsegling, brøndplaceringsmærkat og afstandsstykke
Øvre bufferkammer, nedre bufferkammer, låsende sikkerhedslåg med ledninger, ti 10 x 8 cm glasplader, to 10 x 8 cm kærvede aluminiumoxidplader, fire fjederklemmer, gelforsegling, brøndplaceringsmærkat og afstandsstykke
Mini lodret elektroforeseenhed, komplet med 0,75 mm tilbehør
Mini lodret elektroforeseenhed, komplet med 1 mm tilbehør
Mini lodret elektroforeseenhed, komplet med 1,5 mm tilbehør
Nedre bufferkammer, øverste bufferkammer/kølekerne, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, støbeholder med tætningspakningssæt, støbeklemmesamlinger, knast, glasplader, rektangulære, 10 x 8cm, aluminaplader, kærv, 10 x 8cm, fjederklemmer, kamme, brønd, cm-10-1, brønd, cm-10. lokaliseringsmærkater, gelforsegling
Nedre bufferkammer, øvre bufferkammer/kølekerne, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, støbeholder med tætningspakningssæt, støbeklemmesamlinger, knaster, glasplader, rektangulære, 10 x 8cm, aluminaplader, kærv, 10 x 8cm, fjederklemmer, kamme, brønd, 0-10 cm, brønd, cm-10. lokaliseringsmærkater, gelforsegling
Højde (metrisk):
16 cm
18 cm
Længde (metrisk) Gel:
8 cm
8/10,5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Højde (metrisk) Længde (metrisk) Gel Pakningsstørrelse
15192345 Mini lodret elektroforeseenhed, komplet med 1,5 mm tilbehør 18 cm 8 cm Hver
11925358 Øvre bufferkammer, nedre bufferkammer, låsende sikkerhedslåg med ledninger, ti 10 x 8 cm glasplader, to 10 x 8 cm kærvede aluminiumoxidplader, fire fjederklemmer, gelforsegling, brøndplaceringsmærkat og afstandsstykke 16 cm 8 cm Hver
11935358 Øvre bufferkammer, nedre bufferkammer, låsende sikkerhedslåg med ledninger, ti 10 x 8 cm glasplader, fire fjederklemmer, gelforsegling, brøndplaceringsmærkat og afstandsstykke 18 cm 8/10,5 cm Hver
10137294 Nedre bufferkammer, øvre bufferkammer/kølekerne, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, støbeholder med tætningspakningssæt, støbeklemmesamlinger, knaster, glasplader, rektangulære, 10 x 8cm, aluminaplader, kærv, 10 x 8cm, fjederklemmer, kamme, brønd, 0-10 cm, brønd, cm-10. lokaliseringsmærkater, gelforsegling 18 cm 8/10,5 cm Hver
15182345 Nedre bufferkammer, øverste bufferkammer/kølekerne, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, støbeholder med tætningspakningssæt, støbeklemmesamlinger, knast, glasplader, rektangulære, 10 x 8cm, aluminaplader, kærv, 10 x 8cm, fjederklemmer, kamme, brønd, cm-10-1, brønd, cm-10. lokaliseringsmærkater, gelforsegling 18 cm 8/10,5 cm Hver
11519683 Mini lodret elektroforeseenhed, komplet med 0,75 mm tilbehør 16 cm 8 cm Hver
13409436 Mini lodret elektroforeseenhed, komplet med 1 mm tilbehør 18 cm 8 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15192345 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SE25010A1.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6870.00 DKK
    5990.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 879.61 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 02-03-2027
Indeholder
SE250 Basic System inkluderer: øvre bufferkammer, nedre bufferkammer, låsende sikkerhedslåg med ledninger, ti 10 x 8 cm glasplader, to 10 x 8 cm kærvede aluminiumoxidplader, fire fjederklemmer, gelforsegling, brøndplaceringsmærkat og Spacer Mate. SE250 Complete System inkluderer også: Dual Gel Caster, to 0,75 mm tykke 10-brønds kamme og to par 0,75 mm tykke afstandsstykker. SE260 Basic System inkluderer samme elementer som SE250 Basic Systems, undtagen glas- og aluminapladerne. SE260 Complete Systems tilføjer Dual Gel Caster, ti 10,5 x 10 cm glasplader, fem 10,5 x 10 cm hakkede aluminiumoxidplader og to 10-brønds kamme og to par afstandsstykker (enten 0,75 mm eller 1,5 mm tykke; se bestillingstabel).
Kombiner fordelene ved et lille format og effektiv afkøling til hurtig screening af protein og nukleinsyrer
  • Kør to geler på én gang
  • Lav separationer i høj opløsning på så lidt som 45 minutter uden bånd“ smilende”
  • Brug aluminaplader (inkluderet med specificerede modeller) til effektiv afkøling
  • Buffervolumen: 300 ml
Applikationer:
Ideel til ensartet og gradient akrylamid, agarose, IEF, feltinversionsagarose og 2-D elektroforese
Certificeringer
CE-mærket, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Type Elektroforeseenhed
Inkluderer Mini lodret elektroforeseenhed, komplet med 1,5 mm tilbehør
Længde (metrisk) Gel 8 cm
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 18 cm