Få mere at vide
Hoefer™ Mighty Small™ II Mini vertikale elektroforesesystemer
Beskrivelse
Indeholder
SE250 Basic System inkluderer: øvre bufferkammer, nedre bufferkammer, låsende sikkerhedslåg med ledninger, ti 10 x 8 cm glasplader, to 10 x 8 cm kærvede aluminiumoxidplader, fire fjederklemmer, gelforsegling, brøndplaceringsmærkat og Spacer Mate. SE250 Complete System inkluderer også: Dual Gel Caster, to 0,75 mm tykke 10-brønds kamme og to par 0,75 mm tykke afstandsstykker. SE260 Basic System inkluderer samme elementer som SE250 Basic Systems, undtagen glas- og aluminapladerne. SE260 Complete Systems tilføjer Dual Gel Caster, ti 10,5 x 10 cm glasplader, fem 10,5 x 10 cm hakkede aluminiumoxidplader og to 10-brønds kamme og to par afstandsstykker (enten 0,75 mm eller 1,5 mm tykke; se bestillingstabel).
Kombiner fordelene ved et lille format og effektiv afkøling til hurtig screening af protein og nukleinsyrer
- Kør to geler på én gang
- Lav separationer i høj opløsning på så lidt som 45 minutter uden bånd“ smilende”
- Brug aluminaplader (inkluderet med specificerede modeller) til effektiv afkøling
- Buffervolumen: 300 ml
Applikationer:
Ideel til ensartet og gradient akrylamid, agarose, IEF, feltinversionsagarose og 2-D elektroforese
Certificeringer
CE-mærket, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Type | Elektroforeseenhed |
| Fugtighedsområde | Op til 80 % |
| Inkluderer | Mini lodret elektroforeseenhed, komplet med 1 mm tilbehør |
| Længde (metrisk) Gel | 8 cm |
| Højde (engelsk) | 7 tommer |
| Højde (metrisk) | 18 cm |
| Spænding | 500 V |
| Watt | 12 w |