Få mere at vide
Hoefer™ Maxi-Plus og Maxi-Plus ubådsgelelektroforeseenheder
Artikelnummer. p-3826555
Længde (engelsk) Gel:
7,8''
9,8''
11,8''
Bredde (engelsk) Gel:
7,8''
9,8''
11,8''
Fugtighedsområde:
80%
Op til 80 %
Prøvestørrelse:
160
624
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12665766
Brand: Hoefer™ SUB20C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til analytiske og forberedende undersøgelser af høj opløsning af nukleinsyrer
  • Stort format ideelt til højopløsningsteknikker
  • Flerkanals pipettekompatible kamme
  • Farvekodede og højdejusterbare kamme
  • Buffer recirkulationsporte
  • Farvede læsselister
  • UV-gennemsigtig løbebakke
  • Sidehåndtag for sikker og nem transport
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, CE
Type Ubådsgelelektroforeseenhed
Fugtighedsområde Op til 80 %
Inkluderer Bufferkammerenhed med køleporte, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, løbebakke med støbeporte, 1 mm tykke, 16-brønds kamme, farvede læssestrimler, bufferrecirkulationsporte
Prøvestørrelse 160
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Volumen (engelsk) buffer 74,3 oz.
Volumen (metrisk) buffer 2200 mL
Dimensioner (L x B x H) 18,7 x 10,6 x 3,1 tommer. (47,5 x 27 x 8 cm)
Længde (engelsk) 18,7 tommer
Længde (engelsk) Gel 7,8''
Længde (metrisk) 47.5 cm
Længde (metrisk) Gel 20 cm
Bredde (engelsk) 10,6 tommer
Bredde (engelsk) Gel 7,8''
Bredde (metrisk) 27 cm
Bredde (metrisk) Gel 20 cm
Højde (engelsk) 3,1 tommer.
Højde (metrisk) 8 cm
Spænding 1000 V
Watt 500 w
Strømstyrke 500 mA