Learn More
Hoefer™ Maxi-Plus og Maxi-Plus ubådsgelelektroforeseenheder
Product Code. 12666203
Click to view available options
Længde (engelsk) Gel:
7,8''
9,8''
11,8''
Bredde (engelsk) Gel:
7,8''
9,8''
11,8''
Fugtighedsområde:
80%
Op til 80 %
Prøvestørrelse:
160
624
Unit Size:
Hver
Product Code. 12666203
Brand: Hoefer™ SUB25
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideel til analytiske og forberedende undersøgelser af høj opløsning af nukleinsyrer
  • Stort format ideelt til højopløsningsteknikker
  • Flerkanals pipettekompatible kamme
  • Farvekodede og højdejusterbare kamme
  • Buffer recirkulationsporte
  • Farvede læsselister
  • UV-gennemsigtig løbebakke
  • Sidehåndtag for sikker og nem transport
Specifications
Certificeringer/compliance EN61010-1, CE
Til brug med (applikation) Nukleinsyreanalyse
Type Maxi Plus Standard ubådsgelelektroforeseenhed
Gel Dimensioner 25 x 30 cm
Fugtighedsområde 80%
Inkluderer Bufferkammersamling, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, løbebakke med støbepakning, 1 mm tyk, 16-brønds kamme, farvede påfyldningsstrimler, bufferrecirkulationsporte
Prøvestørrelse 624
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Dimensioner (L x B) 22,04 x 13,77 tommer. (56 x 35 cm)
Længde (engelsk) 22,04 tommer.
Længde (engelsk) Gel 9,8''
Længde (metrisk) 56 cm
Længde (metrisk) Gel 25 cm
Bredde (engelsk) Gel 11,8''
Bredde (metrisk) Gel 30 cm
Spænding 1000 V
Watt 500 w
Strømstyrke 500 mA