Få mere at vide
Hoefer™ Maxi-Plus og Maxi-Plus ubådsgelelektroforeseenheder
Artikelnummer. 12665766
Skift visning
Længde (engelsk) Gel:
7,8''
9,8''
11,8''
Bredde (engelsk) Gel:
7,8''
9,8''
11,8''
Fugtighedsområde:
80%
Op til 80 %
Prøvestørrelse:
160
624
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Gel Bredde (engelsk) Gel Fugtighedsområde Prøvestørrelse Pakningsstørrelse
12665766 7,8'' 7,8'' Op til 80 % 160 Hver
12666203 9,8'' 11,8'' 80% 624 Hver
12665786 11,8'' 9,8'' Op til 80 % 624 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12665766 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SUB20C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8690.00 DKK
    8211.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 478.46 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-03-2027
Ideel til analytiske og forberedende undersøgelser af høj opløsning af nukleinsyrer
  • Stort format ideelt til højopløsningsteknikker
  • Flerkanals pipettekompatible kamme
  • Farvekodede og højdejusterbare kamme
  • Buffer recirkulationsporte
  • Farvede læsselister
  • UV-gennemsigtig løbebakke
  • Sidehåndtag for sikker og nem transport
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, CE
Type Ubådsgelelektroforeseenhed
Fugtighedsområde Op til 80 %
Inkluderer Bufferkammerenhed med køleporte, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, løbebakke med støbeporte, 1 mm tykke, 16-brønds kamme, farvede læssestrimler, bufferrecirkulationsporte
Prøvestørrelse 160
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Volumen (engelsk) buffer 74,3 oz.
Volumen (metrisk) buffer 2200 mL
Dimensioner (L x B x H) 18,7 x 10,6 x 3,1 tommer. (47,5 x 27 x 8 cm)
Længde (engelsk) 18,7 tommer
Længde (engelsk) Gel 7,8''
Længde (metrisk) 47.5 cm
Længde (metrisk) Gel 20 cm
Bredde (engelsk) 10,6 tommer
Bredde (engelsk) Gel 7,8''
Bredde (metrisk) 27 cm
Bredde (metrisk) Gel 20 cm
Højde (engelsk) 3,1 tommer.
Højde (metrisk) 8 cm
Spænding 1000 V
Watt 500 w
Strømstyrke 500 mA