Få mere at vide
Hoefer™ HE-PLUS horisontalt elektroforesesystem
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Geltank, Sikkerhedslåg, Strømforsyning, Fire 14/28 brøndkamme, Tre gelbakker og eksternt støbestativ
Elektroforesesystemfunktioner
- Højt gennemløb, 96-brønds format med multikanal-—pipet-kompatible kamme til direkte indlæsning af prøver i et lille fodaftryk
- Maksimal prøvekapacitet: 112 prøver (4 kamme, 28 prøver hver)
- Robust polycarbonat konstruktion
- Udluftet låg reducerer kondens, så kørslen kan overvåges visuelt
Strømforsyningsfunktioner
- LED-display til nem visning af spænding, strømstyrke og tid
- Justerbar fra 10 til 150V eller 10 til 500mA for maksimal kontrol af separationsparametrene
- 99:59 minutters timer med en hørbar alarm for slut på løb eller kontinuerlig kørsel
- Automatisk hukommelse af den sidst brugte spænding og tid
- Indgangsspænding: 115V, 50/60Hz
Certificeringer
TVE, CSA og CE (Strømforsyning)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE, CSA, TVE |
| Stopur | 99,59 timer. eller kontinuerligt |
| Type | Horisontalt elektroforesesystem |
| Vise | LED |
| Inkluderer | Geltank, sikkerhedslåg, strømforsyning, stor gelbakke, medium gelbakker, stor eller medium kam 14, 28-brønds, støbestand |
| Prøvestørrelse | 112 |
| Volumen (engelsk) buffer | 11,8 oz. |
| Volumen (metrisk) buffer | 350 mL |
| Dimensioner (L x B x H) | 6,6 x 9,6 x 2,4 tommer. (17 x 24,5 x 6,2 cm) |
| Længde (engelsk) | 6,6 tommer. |
| Vis mere |