Få mere at vide
Hoefer™ HE 99X Max ubådselektroforeseenhed
Model-:
HE 99X Max Basic
HE 99X Max Komplet
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Bufferkammer med elektroder og nivelleringsfødder, sikkerhedslåg med ledninger, bobleniveau. Komplet system (03-500-121) inkluderer også 15 x 20 cm gelstøbebakke og UV-transparent løbebakke; 1,5 mm tyk, 15-brønds kam; justerbar kam tilbage, der tillader kontrol af dybden af prøvebrøndene
- Enheden rummer en række gellængder for maksimal opløsning af DNA-fragmenter
- Der er også plads til agarosebroer, så geler kan køres på ikke-ubådsmåde
- Robust design giver pålidelighed og sikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Type | Horisontal agaroseelektroforeseenhed |
| Fugtighedsområde | Op til 80 % |
| Inkluderer | Bufferkammersamling, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, skumpakninger, bobleniveau |
| Model- | HE 99X Max Basic |
| Prøvestørrelse | 60 |
| Temperatur (engelsk) Maksimum | 113 °F |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 45°C |
| Volumen (engelsk) buffer | 40,5 oz. |
| Volumen (metrisk) buffer | 1200 mL |
| Vis mere |